2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 614 EUR
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11656150
CAS nummer: 1233509-91-5