3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 614 EUR
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11618087
CAS nummer: 133960-64-2