4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 614 EUR
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11618086
CAS nummer: 167858-57-3