4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50564-1G PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA 676 EUR
APOSPC50564-1G APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 1581281-30-2