5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50565-1G PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA 548 EUR
APOSPC50565-1G APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD14584650
CAS nummer: 1093306-86-5