3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 227 EUR
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Smeltpunt: 59…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22627836
CAS nummer: 1269440-82-5