2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508102-1G PC508102-250MG
APOSPC508102-1GEA 526 EUR
APOSPC508102-1G APOSPC508102-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30723443
CAS nummer: 2149598-26-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable