8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508105-1G PC508105-250MG
APOSPC508105-1GEA 555 EUR
APOSPC508105-1G APOSPC508105-250MG
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12192827
CAS nummer: 1019016-29-5