8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508106-1G PC508106-250MG
APOSPC508106-1GEA 242 EUR
APOSPC508106-1G APOSPC508106-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745731
CAS nummer: 1065092-51-4