6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508113-1G PC508113-250MG
APOSPC508113-1GEA 242 EUR
APOSPC508113-1G APOSPC508113-250MG
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21607792
CAS nummer: 1065092-54-7