8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508114-1G PC508114-250MG
APOSPC508114-1GEA 242 EUR
APOSPC508114-1G APOSPC508114-250MG
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745736
CAS nummer: 1065092-42-3