5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508118-1G PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA 409 EUR
APOSPC508118-1G APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12137226
CAS nummer: 1065092-39-8