5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC508119-1G PC508119-250MG
APOSPC508119-1GEA 242 EUR
APOSPC508119-1G APOSPC508119-250MG
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745740
CAS nummer: 1065092-40-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III