8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508122-1G PC508122-250MG
APOSPC508122-1GEA 431 EUR
APOSPC508122-1G APOSPC508122-250MG
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745742
CAS nummer: 2366994-71-8