8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508123-1G PC508123-250MG
APOSPC508123-1GEA 242 EUR
APOSPC508123-1G APOSPC508123-250MG
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745743
CAS nummer: 1065092-33-2