8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508126-1G PC508126-250MG
APOSPC508126-1GEA 283 EUR
APOSPC508126-1G APOSPC508126-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010393
CAS nummer: 1065093-23-3