4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508132-1G PC508132-250MG
APOSPC508132-1GEA 283 EUR
APOSPC508132-1G APOSPC508132-250MG
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
MW: 266.047 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010395
CAS nummer: 1065093-28-8