5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 283 EUR
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010389
CAS nummer: 1065093-15-3