8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508139-1G PC508139-250MG
APOSPC508139-1GEA 526 EUR
APOSPC508139-1G APOSPC508139-250MG
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745749
CAS nummer: 2366994-26-3