4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC508140-1G PC508140-250MG
APOSPC508140-1GEA 865 EUR
APOSPC508140-1G APOSPC508140-250MG
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09861350
CAS nummer: 773148-80-4