2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50917-1G PC50917-250MG
APOSPC50917-1GEA 701 EUR
APOSPC50917-1G APOSPC50917-250MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formule: C₇H₄ClF₂I
MW: 288.461 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392844
CAS nummer: 1261821-31-1
UN: 3265
ADR: 8 II