1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50948-1G PC50948-250MG
APOSPC50948-1GEA 614 EUR
APOSPC50948-1G APOSPC50948-250MG
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1509119-02-1