Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 577 EUR
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₄
MW: 214.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28792932
CAS nummer: 1018451-11-0