2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50968-1G PC50968-250MG PC50968-5G
APOSPC50968-1GEA 431 EUR
APOSPC50968-1G APOSPC50968-250MG APOSPC50968-5G
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366.902 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398074
CAS nummer: 1261752-43-5