1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 462 EUR
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formule: C₆H₅F₉
Kookpunt: 63 °C
Dichtheid: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07784187
CAS nummer: 38436-17-8