Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510001-1G PC510001-5G
APOSPC510001-1GEA 196 EUR
APOSPC510001-1G APOSPC510001-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-(1-pyrazolyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656805
CAS nummer: 1186663-61-5