Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510002-1G PC510002-5G
APOSPC510002-1GEA 196 EUR
APOSPC510002-1G APOSPC510002-5G
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Methyl 2-Amino-5-fluoro-4-morpholinobenzoate
Formule: C₁₂H₁₅FN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656806
CAS nummer: 864292-15-9