4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510003-1G PC510003-5G
APOSPC510003-1GEA 257 EUR
APOSPC510003-1G APOSPC510003-5G
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
4-Fluoro-5-morpholino-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₅
MW: 270.214 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656825
CAS nummer: 1033778-62-9