5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510004-5G PC510004-1G
APOSPC510004-5GEA 1460 EUR
APOSPC510004-5G APOSPC510004-1G
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
5-(4-Fluorobenzyl)thiazolidine-2,4-dione
Formule: C₁₀H₈FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024822
CAS nummer: 291536-42-0