4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC510007-1G PC510007-5G
APOSPC510007-1GEA 257 EUR
APOSPC510007-1G APOSPC510007-5G
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
4-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈FN₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13191588
CAS nummer: 1197193-28-4