3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510009-1G PC510009-5G
APOSPC510009-1GEA 165 EUR
APOSPC510009-1G APOSPC510009-5G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11156505
CAS nummer: 1021243-16-2