2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510011-25G PC510011-5G
APOSPC510011-25GEA 774 EUR
APOSPC510011-25G APOSPC510011-5G
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
2-Fluorobenzenesulphonyl Fluoride
Formule: C₆H₄F₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375235
CAS nummer: 52200-99-4