Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510012-25G PC510012-5G
APOSPC510012-25GEA 553 EUR
APOSPC510012-25G APOSPC510012-5G
Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-Fluoro-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Formule: C₁₀H₇F₄NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14585008
CAS nummer: 404010-71-5