Pro-Gly-OMe TFA
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510015-1G PC510015-5G
APOSPC510015-1GEA 308 EUR
APOSPC510015-1G APOSPC510015-5G
Pro-Gly-OMe TFA
Pro-Gly-OMe TFA
Formule: C₈H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495871
CAS nummer: 634922-10-4