2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510016-1G PC510016-5G
APOSPC510016-1GEA 400 EUR
APOSPC510016-1G APOSPC510016-5G
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
2-(2,6-Difluoro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₇F₂NO₄
MW: 231.153 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495905
CAS nummer: 1226776-82-4