2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510017-1G PC510017-5G
APOSPC510017-1GEA 503 EUR
APOSPC510017-1G APOSPC510017-5G
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Amino-2,6-difluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495906
CAS nummer: 1226776-88-0