3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510022-1G PC510022-5G
APOSPC510022-1GEA 400 EUR
APOSPC510022-1G APOSPC510022-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Formule: C₁₄H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071009
CAS nummer: 148671-42-5