1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510028-25G PC510028-5G
APOSPC510028-25GEA 1290 EUR
APOSPC510028-25G APOSPC510028-5G
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
1-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18651705
CAS nummer: 1267968-10-4