1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510038-1G PC510038-5G
APOSPC510038-1GEA 339 EUR
APOSPC510038-1G APOSPC510038-5G
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
1-Boc-4-fluoro-1H-indazole
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18911747
CAS nummer: 1305320-65-3