(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510049-1G PC510049-5G
APOSPC510049-1GEA 400 EUR
APOSPC510049-1G APOSPC510049-5G
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
(R)-N-Boc-3-(4-fluorophenoxy)pyrrolidine
Formule: C₁₅H₂₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442783
CAS nummer: 1314419-66-3