2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510050-1G PC510050-5G
APOSPC510050-1GEA 277 EUR
APOSPC510050-1G APOSPC510050-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09730560
CAS nummer: 953753-01-0