2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510051-1G PC510051-5G
APOSPC510051-1GEA 277 EUR
APOSPC510051-1G APOSPC510051-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09935518
CAS nummer: 1016869-97-8