4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510052-1G PC510052-5G
APOSPC510052-1GEA 308 EUR
APOSPC510052-1G APOSPC510052-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₃
MW: 273.208 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442790
CAS nummer: 1314406-50-2