4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510053-1G PC510053-5G
APOSPC510053-1GEA 277 EUR
APOSPC510053-1G APOSPC510053-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18285538
CAS nummer: 1314406-43-3