5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510054-1G PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA 277 EUR
APOSPC510054-1G APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09949279
CAS nummer: 1016788-23-0