3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510056-1G PC510056-5G
APOSPC510056-1GEA 277 EUR
APOSPC510056-1G APOSPC510056-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18285558
CAS nummer: 716361-59-0