6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510059-1G PC510059-5G
APOSPC510059-1GEA 503 EUR
APOSPC510059-1G APOSPC510059-5G
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]picolinic acid
Formule: C₁₄H₇F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410088
CAS nummer: 887982-70-9