[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510060-1G PC510060-5G
APOSPC510060-1GEA 503 EUR
APOSPC510060-1G APOSPC510060-5G
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
[6-(2,4-Difluorophenyl)-2-pyridyl]methanol
Formule: C₁₂H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410125
CAS nummer: 887981-41-1