[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510061-1G PC510061-5G
APOSPC510061-1GEA 503 EUR
APOSPC510061-1G APOSPC510061-5G
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[6-(2-Fluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₂H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410429
CAS nummer: 887974-54-1