[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510067-1G PC510067-5G
APOSPC510067-1GEA 503 EUR
APOSPC510067-1G APOSPC510067-5G
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₂H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410330
CAS nummer: 887974-19-8